Merck
Y0000663
Methotrexat Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Methopterin, N10-Methyl-folsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21N7O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
455.42
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
methotrexate
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(Cc2nc3c(nc(nc3O)N)nc2)(C)c1ccc(cc1)C(=O)NC(CCC(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C20H21N7O6/c1-27(9-11-8-22-16-15(23-11)18(31)26-20(21)25-16)12-4-2-10(3-5-12)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29/h2-5,8,13H,6-7,9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H3,21,22,25,26,31)
InChIKey
HLIXOCXUWGDBNP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Methotrexate impurity C EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L E Parker et al.
Annals of clinical and laboratory science, 12(3), 216-222 (1982-05-01)
The anticonvulsant diphenylhydantion (DPH) causes embryonic folate antagonism in the animal model of the fetal hydantoin syndrome. Thus, comparisons were made between the metabolic effects of the teratogens DPH and 9-methyl pteroylglutamic acid (9-methyl PGA), a folate antagonist. The DPH
J Holm et al.
International journal for vitamin and nutrition research. Internationale Zeitschrift fur Vitamin- und Ernahrungsforschung. Journal international de vitaminologie et de nutrition, 54(2-3), 195-197 (1984-01-01)
N10-methylfolate acted as a potent competitive inhibitor of high-affinity [3H] folate binding in human leukocytes, while methotrexate had no effect. Furthermore, folate binding changed into a non-cooperative type in the presence of N10-methylfolate. Hence, in qualitative and quantitative respects, the
Enhancement of recovery from psychiatric illness by methylfolate.
T Bottiglieri et al.
Lancet (London, England), 336(8730), 1579-1580 (1990-12-22)
An impurity, N10-methylfolate, associated with methotrexate inhibits folate binding in milk and serum.
J Holm et al.
Biochemical pharmacology, 29(22), 3109-3112 (1980-11-15)
P S Godfrey et al.
Lancet (London, England), 336(8712), 392-395 (1990-08-18)
41 (33%) of 123 patients with acute psychiatric disorders (DSM III diagnosis of major depression or schizophrenia) had borderline or definite folate deficiency (red-cell folate below 200 micrograms/l) and took part in a double-blind, placebo-controlled trial of methylfolate, 15 mg