Wichtige Dokumente
Y0000656
Yohimbin -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
17-Hydroxyyohimban-16-carboxylic acid methyl ester hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
yohimbine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
288-290 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.COC(=O)[C@H]1[C@@H](O)CCC2CN3CCc4c([nH]c5ccccc45)C3CC12
InChI
1S/C21H26N2O3.ClH/c1-26-21(25)19-15-10-17-20-14(13-4-2-3-5-16(13)22-20)8-9-23(17)11-12(15)6-7-18(19)24;/h2-5,12,15,17-19,22,24H,6-11H2,1H3;1H/t12-,15-,17-,18-,19+;/m0./s1
InChIKey
PIPZGJSEDRMUAW-VJDCAHTMSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)