Y0000619
Guajacol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Methoxyphenol, Methylcatechol, Pyrocatechol-Monomethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference Standard
Dampfdichte
4.27 (vs air)
Dampfdruck
0.11 mmHg ( 25 °C)
API-Familie
guaiacol
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.543 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
26-29 °C (lit.)
Dichte
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3
InChIKey
LHGVFZTZFXWLCP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)