Wichtige Dokumente
Y0000617
Indol-3-carbonsäure-ethylester
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-(Ethoxycarbonyl)indole, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, NSC 63796
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tropisetron
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
120-124 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3
InChIKey
XOUHVMVYFOXTMN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Indole-based heterocycles for synthesis of indole-based p38 inhibitors and gramines
- Glycine receptor ligands
- Inhibitors of Human 5-Lipoxygenase
- Antimicrobial agents
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)