Wichtige Dokumente
Y0000609
Cladribin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Chlor-2′-Desoxyadenosin, CdA, Cladribin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cladribine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Nc1nc(Cl)nc2n(cnc12)[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H12ClN5O3/c11-10-14-8(12)7-9(15-10)16(3-13-7)6-1-4(18)5(2-17)19-6/h3-6,17-18H,1-2H2,(H2,12,14,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
InChIKey
PTOAARAWEBMLNO-KVQBGUIXSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)