Wichtige Dokumente
Y0000558
Fluconazol für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Fluconazol, 2-(2,4-Difluorphenyl)-1,3-bis-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-propan-2-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fluconazole
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
InChIKey
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)