Merck
Y0000554
Digoxin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Digoxin, 12β-Hydroxydigitoxin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H64O14
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
780.94
Beilstein:
77011
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
digoxin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H]1O[C@H](C[C@H](O)[C@@H]1O)O[C@H]2[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]2C)O[C@H]3[C@@H](O)C[C@@H](O[C@@H]3C)O[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@H](CC[C@@H]6[C@@H]5C[C@@H](O)[C@]7(C)[C@H](CC[C@]67O)C8=CC(=O)OC8)C4
InChI
1S/C41H64O14/c1-19-36(47)28(42)15-34(50-19)54-38-21(3)52-35(17-30(38)44)55-37-20(2)51-33(16-29(37)43)53-24-8-10-39(4)23(13-24)6-7-26-27(39)14-31(45)40(5)25(9-11-41(26,40)48)22-12-32(46)49-18-22/h12,19-21,23-31,33-38,42-45,47-48H,6-11,13-18H2,1-5H3/t19-,20-,21-,23-,24+,25-,26-,27+,28+,29+,30+,31-,33+,34+,35+,36-,37-,38-,39+,40+,41+/m1/s1
InChIKey
LTMHDMANZUZIPE-PUGKRICDSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Digoxin for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Ein kardiales Glykosid, Substrat für Pgp, reguliert Pgp Expression nach oben und SXR (Steroid Xenobiotic Receptor) nach unten.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jocasta Ball et al.
Heart (British Cardiac Society), 99(8), 542-547 (2013-01-15)
We examined cognitive function in older hospitalised patients with chronic atrial fibrillation (AF). A prospective substudy of a multicentre randomised trial of an AF-specific disease management intervention (the Standard versus Atrial Fibrillation spEcific managemenT studY; SAFETY). Three tertiary referral hospitals
Mihai Gheorghiade et al.
European heart journal, 34(20), 1489-1497 (2013-04-18)
Digoxin is recommended for long-term rate control in paroxysmal, persistent, and permanent atrial fibrillation (AF). While some analyses suggest an association of digoxin with a higher mortality in AF, the intrinsic nature of this association has not been examined in
Sibylle Neuhoff et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 102(9), 3145-3160 (2013-05-25)
A prerequisite for the prediction of the magnitude of P-glycoprotein (P-gp)-mediated drug-drug interactions between digoxin and P-gp inhibitors (e.g. verapamil and its metabolite norverapamil) or P-gp inducers (e.g. rifampicin) is a predictive pharmacokinetic model for digoxin itself. Thus, relevant in
Murilo Rodrigues et al.
Diabetes, 62(11), 3863-3873 (2013-07-26)
In proliferative diabetic retinopathy (PDR), retinal ischemia promotes neovascularization (NV), which can lead to profound vision loss in diabetic patients. Treatment for PDR, panretinal photocoagulation, is inherently destructive and has significant visual consequences. Therapies targeting vascular endothelial growth factor (VEGF)
Susanne Johansson et al.
Clinical pharmacokinetics, 53(9), 837-847 (2014-08-15)
Vandetanib is a selective inhibitor of vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR), epidermal growth factor receptor (EGFR) and rearranged during transfection (RET) signalling, indicated for the treatment of medullary thyroid cancer. We investigated potential drug-drug interactions between vandetanib and metformin