Wichtige Dokumente
Y0000455
Propafenon -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1-[2-(2-Hydroxy-3-(propylamino)propoxy)phenyl]-3-phenyl-1-propanone hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
propafenone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].CCCNCC(O)COc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO3.ClH/c1-2-14-22-15-18(23)16-25-21-11-7-6-10-19(21)20(24)13-12-17-8-4-3-5-9-17;/h3-11,18,22-23H,2,12-16H2,1H3;1H
InChIKey
XWIHRGFIPXWGEF-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154) , SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)