Wichtige Dokumente
Y0000454
Diacetylfluorescein
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Fluoreszeindiacetat, Di-O-acetylfluorescein, Fluorescein-diacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
diacetylfluorescein
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
200-203 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C24H16O7/c1-13(25)28-15-7-9-19-21(11-15)30-22-12-16(29-14(2)26)8-10-20(22)24(19)18-6-4-3-5-17(18)23(27)31-24/h3-12H,1-2H3
InChIKey
CHADEQDQBURGHL-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)