Y0000409
Famotidin Unreinheit D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-{{{2-[(Diaminomethylen)-amino]-thiazol-4-yl}-methyl}-sulphanyl}-propanamid, 3-[[[2-[(Aminoiminomethyl)-amino]-4-thiazolyl]-methyl]-thio]-propanamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
famotidine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[s]1c(nc(c1)CSCCC(=O)N)N=CNN
InChI
1S/C8H13N5OS2/c9-7(14)1-2-15-3-6-4-16-8(13-6)11-5-12-10/h4-5H,1-3,10H2,(H2,9,14)(H,11,12,13)
InChIKey
ASHSLSDRNNWQKI-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)