Wichtige Dokumente
Y0000279
Tri-n-butyl-phosphat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Tributylphosphat, TBP, TBPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
9.2 (vs air)
Dampfdruck
27 mmHg ( 178 °C)
7.3 mmHg ( 150 °C)
API-Familie
tributyl phosphate
Selbstzündungstemp.
770 °F
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.424 (lit.)
bp
180-183 °C/22 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−79 °C (lit.)
Dichte
0.979 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/C12H27O4P/c1-4-7-10-14-17(13,15-11-8-5-2)16-12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
InChIKey
STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
293.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
145 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)