Y0000273
Oxaliplatin Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(OC-6-33)-[(1R,2R)-Cyclohexan-1,2-diamin-κN,κN′][ethandioato(2-)-κO1,κO2]dihydroxyplatin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
oxaliplatin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Pt]21(N[C@H]3[C@H](N2)CCCC3)(OC(=O)C(=O)O1)(O)O
InChI
1S/C6H12N2.C2H2O4.2H2O.Pt/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;3-1(4)2(5)6;;;/h5-8H,1-4H2;(H,3,4)(H,5,6);2*1H2;/q-2;;;;+6/p-4/t5-,6-;;;;/m1..../s1
InChIKey
ANJQIKQBEVISER-NDSUJOINSA-J
Allgemeine Beschreibung
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)