Merck
Y0000259
Diclazuril für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,6-Dichlor-α-(4-chlorphenyl)-4-[4,5-dihydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2(3H)-yl]-benzolacetonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H9Cl3N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
407.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
diclazuril
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C(C#N)c2c(Cl)cc(cc2Cl)N3N=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C17H9Cl3N4O2/c18-10-3-1-9(2-4-10)12(7-21)16-13(19)5-11(6-14(16)20)24-17(26)23-15(25)8-22-24/h1-6,8,12H,(H,23,25,26)
InChIKey
ZSZFUDFOPOMEET-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Diclazuril for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Lungs,Liver,lymph node
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bian-hua Zhou et al.
Parasitology research, 111(4), 1447-1455 (2012-07-04)
The receptor for activated C kinase (RACK) cDNA of second-generation merozoites of Eimeria tenella was cloned using reverse transcriptase polymerase chain reaction and rapid amplification of cDNA ends, compared with other species, and then successfully expressed using the pET-28a vector
Bianhua Zhou et al.
Veterinary parasitology, 168(3-4), 217-222 (2009-12-17)
Diclazuril, a benzeneacetonitrile anticoccidial agent, has potent activity against various stages of Eimeria tenella (E. tenella). To study the effects of diclazuril on E. tenella merozoites, purified second-generation merozoites were obtained from infected chicken caecal tissue at 120h after inoculation
Antonio Ruiz et al.
Parasitology research, 110(6), 2131-2136 (2011-12-24)
Coccidiosis is probably the main parasitic disease affecting goat kids around the weaning period, leading to high economic losses in goat production due to deaths and delayed growth rates of infected animals. A total of 101 kids of 2-4 weeks
H W Peek et al.
Avian diseases, 50(3), 434-439 (2006-10-17)
Twenty European Eimeria spp. field isolates were subjected to an anticoccidial sensitivity test (AST). The anticoccidial drugs tested were diclazuril (Clinacox) and monensin (Elancoban). The assay was performed in a battery cage trial. Infected medicated birds were compared with an
Xiaojiong Shen et al.
Veterinary parasitology, 185(2-4), 290-295 (2011-11-15)
Eimeria tenella (E. tenella) is one of the most virulent pathogens of coccidiosis. In apicomplexan parasites, Hsp90 (Heat shock protein 90) is essential for the invasion and survival in host cells. In this study, the effect of diclazuril, an effective