Merck
Y0000242
Glibenclamid Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
{{4-{2-[(5-Chlor-2-methoxybenzoyl)-amino]-ethyl}-phenyl}-sulfonyl}-carbaminsäure-methylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H19ClN2O6S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.87
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
glibenclamide, glyburide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C18H19ClN2O6S/c1-26-16-8-5-13(19)11-15(16)17(22)20-10-9-12-3-6-14(7-4-12)28(24,25)21-18(23)27-2/h3-8,11H,9-10H2,1-2H3,(H,20,22)(H,21,23)
InChIKey
FHUMMCKSSXULQH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Glibenclamide impurity B EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)