Merck
Y0000113
Carbachol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Carbamoylcholinchlorid, (2-Hydroxyethyl)-trimethylammonium-chlorid-carbamat, Carbachol, Carbamylcholinchlorid, Cholinchlorid-carbamat
About This Item
Lineare Formel:
NH2COOCH2CH2N(Cl)(CH3)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.65
Beilstein:
3917459
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
carbachol
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
210 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Cl-].C[N+](C)(C)CCOC(N)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c1-8(2,3)4-5-10-6(7)9;/h4-5H2,1-3H3,(H-,7,9);1H
InChIKey
AIXAANGOTKPUOY-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CHRM3(1131)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Carbachol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Andrew J Hart et al.
Toxicology letters, 219(3), 262-268 (2013-04-03)
Bites by Australian black snakes (Pseudechis spp.) do not cause neurotoxicity in human envenoming. This is unusual as in vitro neurotoxicity has been reported for all Pseudechis spp. venoms. The present study aimed to identify, isolate and characterise neurotoxins from
Anna Ermund et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 305(5), G341-G347 (2013-07-09)
Colon has been shown to have a two-layered mucus system where the inner layer is devoid of bacteria. However, a complete overview of the mouse gastrointestinal mucus system is lacking. We now characterize mucus release, thickness, growth over time, adhesive
Arthur Jochems et al.
Behavioural brain research, 254, 108-115 (2013-07-03)
Medial temporal lobe (MTL) areas are crucial for memory tasks such as spatial working memory and temporal association memory, which require an active maintenance of memory for a short period of time (a few hundred milliseconds to tens of seconds).
Tingzhong Wang et al.
Molecular pharmacology, 85(6), 877-886 (2014-04-02)
The human ether-à-go-go-related gene (hERG) encodes the pore-forming subunit of the rapidly activating delayed rectifier potassium channel, which is important for cardiac repolarization. Reduction of hERG current due to genetic mutations or drug interferences causes long QT syndrome, leading to
Giorgio Gandaglia et al.
Neurourology and urodynamics, 33(8), 1251-1258 (2013-09-17)
To study micturition and bladder overactivity in female rats after chronic treatment with the fatty acid amide hydrolase (FAAH) inhibitor oleoyl ethyl amide (OEtA). Sprague-Dawley rats received daily subcutaneous injections of OEtA (0.3 mg/kg), or vehicle for 2 weeks. Cystometries, organ