Wichtige Dokumente
W365820
1,4-Cineol
≥95%, FG
Synonym(e):
1-Isopropyl-4-methyl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Assay
≥95%
Brechungsindex
n20/D 1.445 (lit.)
bp
65 °C/16 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−46 °C (lit.)
Dichte
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
green; camphoraceous; minty; cooling; pine
SMILES String
CC(C)C12CCC(C)(CC1)O2
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)10-6-4-9(3,11-10)5-7-10/h8H,4-7H2,1-3H3/t9-,10+
InChIKey
RFFOTVCVTJUTAD-AOOOYVTPSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Solvent-free dehydration, cyclization, and hydrogenation of linalool with a dual heterogeneous catalyst system to generate a high-performance sustainable aviation fuel.: A novel approach utilizing 1,4-Cineole in the synthesis of sustainable aviation fuel through chemical transformations of linalool (Keller et al., 2022).
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
116.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
47 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?