Wichtige Dokumente
T1340000
L-Threonin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(2S,3R)-2-Amino-3-hydroxy-buttersäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP Reference standard
API-Familie
l-threonine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
256 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m1/s1
InChIKey
AYFVYJQAPQTCCC-GBXIJSLDSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)