STS0205
ECO TWEEN® 85
Synonym(e):
TWEEN® 85, Polyoxyethylen-Sorbitan-Trioleat
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Assay
≥50%
Form
viscous liquid
Zusammensetzung
Oleic acid, ≥50.0% (balance primarily C10-C18 fatty acids)
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
≥50% (GC)
Verunreinigungen
4.8-5.2% water
Säurezahl
≤2.0 mg KOH/g
Hydroxylzahl
39‑52 mg KOH/g
HLB
11.0
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>300.2 °F - DIN 51758
Flammpunkt (°C)
> 149 °C - DIN 51758
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)