Wichtige Dokumente
SMB01339
Urolithin D
Synonym(e):
3,4,8,9-Tetaihydroxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, 3,4,8,9-Tetrahydroxy-6H-benzo[c]chromen-6-one, 3,4,8,9-Tetrahydroxybenzo[c]chromen-6-one, 3,4,8,9-Tetrahydroxyurolithin, Uro D, Uro-D, UroD
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
>227 °C
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C13H8O6/c14-8-2-1-5-6-3-9(15)10(16)4-7(6)13(18)19-12(5)11(8)17/h1-4,14-17H
InChIKey
NEZDQSKPNPRYAW-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)