Wichtige Dokumente
SMB01322
Maltotetraose
94% (HPLC)
Synonym(e):
Amylotetraose
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
94% (HPLC)
Form
solid
Farbe
white
Versandbedingung
ambient
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2CO)O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3CO)O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)O[C@@H]4CO)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H42O21/c25-1-5-9(29)10(30)15(35)22(40-5)44-19-7(3-27)42-24(17(37)12(19)32)45-20-8(4-28)41-23(16(36)13(20)33)43-18-6(2-26)39-21(38)14(34)11(18)31/h5-38H,1-4H2/t5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21+,22-,23-,24-/m1/s1
InChIKey
LUEWUZLMQUOBSB-ZLBHSGTGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- High-purity compound suitable for a wide variety of research applications
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)