SMB00941
Monoethyl Phthalate
≥95%
Synonym(e):
Monoethyl Phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid, monoethyl ester, Ethyl 2-carboxybenzoate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Farbe
white
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(CC)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)8-6-4-3-5-7(8)9(11)12/h3-6H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
YWWHKOHZGJFMIE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)