Wichtige Dokumente
S1975600
Sulfaguanidin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Amino-N-(aminoiminomethyl)-benzolsulfonamid, 4-Amino-N-guanylbenzolsulfonamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
sulfaguanidine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=N)NS(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H10N4O2S/c8-5-1-3-6(4-2-5)14(12,13)11-7(9)10/h1-4H,8H2,(H4,9,10,11)
InChIKey
BRBKOPJOKNSWSG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)