Wichtige Dokumente
RDD043
Acetylcholinchlorid
≥99% (TLC), free-flowing, Redi-Dri™
Synonym(e):
2-Acetoxyethyltrimethylammonium chloride, Trimethyl(2-acetoxyethyl)ammonium chloride, ACh
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
Redi-Dri™
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (TLC)
Form
powder
Qualität
free-flowing
Verpackung
pkg of 100 g
Farbe
white to faint yellow cast
mp (Schmelzpunkt)
146-150 °C (lit.)
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL
Dichte
1.27 g/cm3
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].CC(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C7H16NO2.ClH/c1-7(9)10-6-5-8(2,3)4;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
JUGOREOARAHOCO-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as an agent to trigger sudomotor axon reflex response during autonomic test
- to induce contraction amplitude of pyloric circular smooth muscle strip (PCSMS) in rats
- as a substrate for acetylcholinesterase
- to stimulate after discharge in Aplysia bag cell neurons
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Redi-Dri™ format for Improved Efficiency and Time Savings
- Can be used in Metabolomics and Biochemical research
- High-quality compound suitable for multiple research applications
Vorsicht
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)