QC3179
Einfache Nährstoffe in Meerwasser – Gesamtvolumen
certified reference material
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Hersteller/Markenname
RTC QCI-3028-1S
Konzentration
in H2O
Anwendung(en)
environmental
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Sonstige Hinweise
Die Werte der Analyten sind Lot-spezifisch.
Analyt
Beschreibung
Ammonia as N .65-19 mg/L
Nitrate as N .25-40 mg/L
Nitrate+nitrite as N .25-40 mg/L
Nitrite as N .4-4 mg/L
Orthophosphate as P .5-5.5 mg/L
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?