Wichtige Dokumente
Q0501
Quin 2 Kaliumsalz Hydrat
≥95% purity, powder
Synonym(e):
2-{[2-Bis-(carboxymethyl)-amino-5-methylphenoxy]-methyl}-6-methoxy-8-bis-(carboxymethyl)-aminochinolin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Quin 2 Kaliumsalz Hydrat, ≥95%
Qualitätsniveau
Assay
≥95%
Form
powder
Löslichkeit
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear, yellow-green
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.[K].COc1cc(N(CC(O)=O)CC(O)=O)c2nc(COc3ccc(C)cc3N(CC(O)=O)CC(O)=O)ccc2c1
InChI
1S/C26H27N3O10.K.H2O.H/c1-15-3-6-21(19(7-15)28(10-22(30)31)11-23(32)33)39-14-17-5-4-16-8-18(38-2)9-20(26(16)27-17)29(12-24(34)35)13-25(36)37;;;/h3-9H,10-14H2,1-2H3,(H,30,31)(H,32,33)(H,34,35)(H,36,37);;1H2;
InChIKey
UQTLVSNRWZMUEK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)