PHR8913
beta-Apo-Oxytetracyclin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
β-Apo-oxytetracyclin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
oxytetracycline
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C22H22N2O8/c1-7-8-5-4-6-9(25)11(8)16(26)12-10(7)20(32-22(12)31)13-15(24(2)3)17(27)14(21(23)30)19(29)18(13)28/h4-6,13,15,18,20,25-28H,1-3H3,(H2,23,30)
InChIKey
DRKMHDAKULCOKQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)