PHR8840
(R)-Zopiclon
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(−)-(5R)-6-(5-Chlorpyridin-2-yl)-7-oxo-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazin-1-carboxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
API-Familie
zopiclone
Verpackung
pkg of 20MG
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m1/s1
InChIKey
GBBSUAFBMRNDJC-MRXNPFEDSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)