Wichtige Dokumente
PHR8823
(±)-Methadon -hydrochlorid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
(±)-Methadone hydrochloride, 6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-one hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Agentur
traceable to USP 1398009
API-Familie
methadone
Verpackung
pkg of (500MG)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
Cl.CCC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3;1H
InChIKey
FJQXCDYVZAHXNS-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)