PHR3612
Clotrimazole Impurity B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
1-[(4-chlorophenyl)-diphenylmethyl]imidazole
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
Clc1ccc(cc1)C([n]4cncc4)(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-13-11-20(12-14-21)22(25-16-15-24-17-25,18-7-3-1-4-8-18)19-9-5-2-6-10-19/h1-17H
InChIKey
BLNLHAFFGFCSRK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)