Wichtige Dokumente
PHR3553
Valacyclovir-verwandte Verbindung E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)-methoxy]-ethyl N-(benzyloxycarbonyl)-L-valinat, N-[(Phenylmethoxy)-carbonyl]-L-valin-2-[(2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)-methoxy]-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001097
traceable to USP 1707872
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)OCCOCn2cnc3C(=O)N=C(N)Nc23
InChI
1S/C21H26N6O6/c1-13(2)15(24-21(30)33-10-14-6-4-3-5-7-14)19(29)32-9-8-31-12-27-11-23-16-17(27)25-20(22)26-18(16)28/h3-7,11,13,15H,8-10,12H2,1-2H3,(H,24,30)(H3,22,25,26,28)/t15-/m0/s1
InChIKey
ZQSUAJRZJTUOEA-HNNXBMFYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)