PHR3406
Pravastatin 1,1,3,3-Tetramethylbutylamin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 1029
traceable to Ph. Eur. Y0002294
traceable to USP 1554192
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 400 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
SMILES String
NC(CC(C)(C)C)(C)C.O([C@@H]1[C@@H]2[C@H]([C@H](C=CC2=C[C@H](C1)O)C)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(=O)O)C(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C23H36O7.C8H19N/c1-4-13(2)23(29)30-20-11-17(25)9-15-6-5-14(3)19(22(15)20)8-7-16(24)10-18(26)12-21(27)28;1-7(2,3)6-8(4,5)9/h5-6,9,13-14,16-20,22,24-26H,4,7-8,10-12H2,1-3H3,(H,27,28);6,9H2,1-5H3/t13-,14-,16+,17+,18+,19-,20-,22-;/m0./s1
InChIKey
RKFLVBHCVKWNON-IYNICTALSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)