PHR3284
Cinnamaldehyde
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Cinnamaldehyde
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1133897
Verpackung
pkg of 3x200MG
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H8O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H/b7-4+
InChIKey
KJPRLNWUNMBNBZ-QPJJXVBHSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F
Flammpunkt (°C)
71 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)