Wichtige Dokumente
PHR3170
Amiloxat
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
4-Methoxyzimtsäure-isoamylester, 4-Methoxyzimtsäure-3-methylbutylester, Amiloxat, Isoamyl-4-methoxycinnamat, Isopentyl-4-methoxycinnamat, NSC 408332
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1347755
API-Familie
amiloxate
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C15H20O3/c1-12(2)10-11-18-15(16)9-6-13-4-7-14(17-3)8-5-13/h4-9,12H,10-11H2,1-3H3/b9-6+
InChIKey
UBNYRXMKIIGMKK-RMKNXTFCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)