Wichtige Dokumente
PHR3114
Prochlorperazin-Maleat
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Prochlorperazin -dimaleat (Salz)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1566001
API-Familie
prochlorperazine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
InChI
1S/C20H24ClN3S.2C4H4O4/c1-22-11-13-23(14-12-22)9-4-10-24-17-5-2-3-6-19(17)25-20-8-7-16(21)15-18(20)24;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
InChIKey
DSKIOWHQLUWFLG-SPIKMXEPSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)