PHR3072
Paliperidon-verwandte Verbindung B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
6-Fluor-3-(piperidin-4-yl)-benzoisoxazol -hydrochlorid, 6-Fluor-3-(4-piperidinyl)-1,2-benzoisoxazol -monohydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1491820
API-Familie
paliperidone
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1cc2[o]nc(c2cc1)C3CC[N+H2]CC3.[Cl-]
InChI
1S/C12H13FN2O.ClH/c13-9-1-2-10-11(7-9)16-15-12(10)8-3-5-14-6-4-8;/h1-2,7-8,14H,3-6H2;1H
InChIKey
CWPSRUREOSBKBQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)