Wichtige Dokumente
PHR2997
Amitraz-verwandte Verbindung B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Amitraz-Metabolit BTS 27271, N-(2,4-Dimethylphenyl)-N′-methylformamidin, N-Methyl-N′-2,4-xylylformamidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 641
traceable to USP 1028028
API-Familie
amitraz
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
CN\C=N\c1ccc(C)cc1C
InChI
1S/C10H14N2.ClH/c1-8-4-5-10(9(2)6-8)12-7-11-3;/h4-7H,1-3H3,(H,11,12);1H
InChIKey
VXSNJXDZTGFDMB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)