PHR2930
Benazepril-verwandte Verbindung G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
{3-[1-Ethoxycarbonyl-3-phenyl-(1S)-propyl]-amino-2,3,4,5-tetrahydro-2-oxo-1H-1-(3S)-benzazepin}-1-essigsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1048685
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
benazepril
Form
liquid
Verpackung
pkg of 75 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C26H32N2O5/c1-3-32-24(29)18-28-23-13-9-8-12-20(23)15-17-21(25(28)30)27-22(26(31)33-4-2)16-14-19-10-6-5-7-11-19/h5-13,21-22,27H,3-4,14-18H2,1-2H3/t21-,22-/m0/s1
InChIKey
NKPNCAYTOLXSEG-VXKWHMMOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)