PHR2913
3-[2-(Dimethylamino)-ethyl]-2-[[3-[2-(dimethylamino)-ethyl]-1H-indol-5-yl-]-methyl]-1H-indol-5-yl]-N-methyl-methansulfonamid -succinat (Salz)
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl-]methyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide succinate salt
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1642212
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 40 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)