Wichtige Dokumente
PHR2896
(±)-1,3-Butandiol
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
1,3-Butylenglycol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1082956
Dampfdichte
3.1 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
0.06 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
741 °F
Verpackung
pkg of 1.2 mL
Brechungsindex
n20/D 1.44 (lit.)
bp
203-204 °C (lit.)
Dichte
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChIKey
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)