Wichtige Dokumente
PHR2811
Cinnarizin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
Cinnarizin, 1-trans-Cinnamyl-4-diphenylmethylpiperazin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP 1219
traceable to Ph. Eur. C2180000
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
cinnarizine
Form
solid
Verpackung
pkg of 200 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CN(CCN1C\C=C\c2ccccc2)C(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C26H28N2/c1-4-11-23(12-5-1)13-10-18-27-19-21-28(22-20-27)26(24-14-6-2-7-15-24)25-16-8-3-9-17-25/h1-17,26H,18-22H2/b13-10+
InChIKey
DERZBLKQOCDDDZ-JLHYYAGUSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)