PHR2660
Succinylmonocholinchlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Succinylmonocholinchlorid, 2-(3-Carboxy-1-oxopropoxy)-N,N,N-trimethylethanaminium-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1623604
API-Familie
succinylcholine
Form
solid
Verpackung
pkg of 250 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H17NO4.ClH/c1-10(2,3)6-7-14-9(13)5-4-8(11)12;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChIKey
LDHMZIUMVSRSIK-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)