Merck
PHR2631
Supelco
Lysophosphatidylcholin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
L-α-Lysophosphatidylcholin aus Eigelb, 1-Acyl-sn-glycero-3-phosphocholin, L-α-Lysolecithin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001904
traceable to USP 1372050
API-Familie
lysophosphatidylcholine
Form
solid
Verpackung
pkg of 250 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Anwendung
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Biochem./physiol. Wirkung
Lysophosphatidylcholin ist ein wichtiger Bestandteil von oxidierten Lipoproteinen mit niedriger Dichte und wird mit verschiedenen Entzündungsreaktionen in Verbindung gebracht, darunter Atherosklerose. Es wird verwendet, um Rückenmarksneuronen zu demyelinisieren und die Prozesse zu untersuchen, die einer Remyelinisierung zugrunde liegen. Es aktiviert Proteinkinase C, p38 MAP-Kinase, p42 MAP-Kinase und den Signalweg der c-Jun-N-terminalen Kinasen (JNK) und stimuliert die Transkription von c-Jun. Lysophosphatidylcholin wird während einer kardialen Ischämie akkumuliert und kann durch Entkopplung der Gap Junction-Kommunikation Arrythmien induzieren sowie die ischämische Schädigung durch Steigerung der Na+ Aufnahme in Kardiomyozyten verstärken. Außerdem aktiviert es die TREK1-, TREK2- und TRAAK K+ Kanäle.
Hinweis zur Analyse
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Sonstige Hinweise
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)