PHR2626
Dexketoprofen-Tromethamin
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Dexketoprofen-Tromethaminsalz, (S)-Ketoprofen-tromethamol, (S)-3-Benzoyl-α-methylbenzolessigsäure mit 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol (1:1), Dexketoprofen-trometamol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1179118
API-Familie
dexketoprofen
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[N+H3]C(CO)(CO)CO.[O-]C(=O)C(C)c1cc(ccc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H14O3.C4H11NO3/c1-11(16(18)19)13-8-5-9-14(10-13)15(17)12-6-3-2-4-7-12;5-4(1-6,2-7)3-8/h2-11H,1H3,(H,18,19);6-8H,1-3,5H2
InChIKey
QUZMDHVOUNDEKW-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)