Wichtige Dokumente
PHR2609
Propylthiouracil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
6-Propyl-2-Thiouracil, 2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinon, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propyl-pyrimidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. P3700000
traceable to USP 1578000
Beschreibung
enzyme inhibitor
API-Familie
propylthiouracil
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
mp (Schmelzpunkt)
218-220 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
InChIKey
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)