PHR2573
Artesunat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Artesunat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1042850
API-Familie
artesunate
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 300 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1OC2(O[C@H]3O[C@@H]([C@@H]([C@H]4[C@]31[C@H]([C@@H](CC4)C)CC2)C)OC(=O)CCC(=O)O)C
InChI
1S/C19H28O8/c1-10-4-5-13-11(2)16(23-15(22)7-6-14(20)21)24-17-19(13)12(10)8-9-18(3,25-17)26-27-19/h10-13,16-17H,4-9H2,1-3H3,(H,20,21)/t10-,11-,12+,13+,16+,17-,18?,19-/m1/s1
InChIKey
FIHJKUPKCHIPAT-JQXDXKTESA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)