Wichtige Dokumente
PHR2501
Meloxicam-verwandte Verbindung B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-Amino-5-methylthiazol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001036
traceable to USP 1379423
API-Familie
meloxicam
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
mp (Schmelzpunkt)
93-98 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cnc(N)s1
InChI
1S/C4H6N2S/c1-3-2-6-4(5)7-3/h2H,1H3,(H2,5,6)
InChIKey
GUABFMPMKJGSBQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)