Wichtige Dokumente
PHR2183
Diisopropylether
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Diisopropylether, Isopropylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
120 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Selbstzündungstemp.
827 °F
Expl.-Gr.
1-21 %, 100 °F
Verpackung
ampule of 3x1.2 mL
Brechungsindex
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−85 °C (lit.)
Dichte
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-20.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-29 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)