Wichtige Dokumente
PHR2063
Ambroxol-Hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Ambroxol -hydrochlorid, 2-Amino-3,5-dibrom-N-(trans-4-hydroxycyclohexyl)-benzylamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. A0363700
API-Familie
ambroxol
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.Nc1c(Br)cc(Br)cc1CN[C@@H]2CC[C@@H](O)CC2
InChI
1S/C13H18Br2N2O.ClH/c14-9-5-8(13(16)12(15)6-9)7-17-10-1-3-11(18)4-2-10;/h5-6,10-11,17-18H,1-4,7,16H2;1H/t10-,11-;
InChIKey
QNVKOSLOVOTXKF-PFWPSKEQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)