Wichtige Dokumente
PHR1974
Dextrorphan tartrate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Dextrorphan D-tartrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CN1CC[C@@]23CCCC[C@@H]2[C@@H]1Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C17H23NO.C4H6O6/c1-18-9-8-17-7-3-2-4-14(17)16(18)10-12-5-6-13(19)11-15(12)17;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-6,11,14,16,19H,2-4,7-10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t14-,16+,17+;1-,2-/m10/s1
InChIKey
RWTWIZDKEIWLKQ-FEBOIHDFSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)