PHR1755
Bupropion-verwandte Verbindung F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1-(3-Chlorphenyl)-1-hydroxy-2-propanon
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1078799
API-Familie
bupropion
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
-10 to -25°C
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-5,9,12H,1H3
InChIKey
HTTAEBUFKZSUKE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)